Learn More
Staurosporin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11480472 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480472 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11480472 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219140090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00 €
    518.70 € / 500 Mikrogramm
    Sparen 26.30 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Besitzt hemmende Aktivität gegen Pilze und Hefen. Staurosporin, MP Biomedicals, ist ein Antibiotikum, das von Streptomyces-Arten isoliert wird. Es ist ein starker Inhibitor von Phospholipid/Ca2+-abhängigen Proteinkinasen und wird zur Untersuchung der Bete
Starosporin wird zur Untersuchung der Beteiligung von Proteinkinasen an Signaltransduktionswegen verwendet. Es hält normale Zellen im G1-Kontrollpunkt fest und ist ein potenter Inhibitor der Proteinkinase C und anderer Proteinkinasen In-vitro und in kultivierten Zellen. Es ist ein Induktor der Apoptose in vielen Säugetierzellarten.
  • Potenter Inhibitor von Phospolipid-/Calcium-abhängigen und zyklischen Nukleotid-abhängigen Proteinkinasen
  • Nützlich als Hilfsmittel für Studien zur Rolle der Proteinphosphorylierung bei der Regulierung zellulärer Funktionen
  • Hemmt die Hochregulation der VEGF-Expression in Tumorzellen
  • Kehrt MDR teilweise um und sensibilisiert Zellen mit MDR-Phänotyp für zytotoxische Wirkstoffe
  • Hemmt die Pgp-Phosphorylierung (die funktionelle Bedeutung der Pgp-Phosphorylierung ist nicht definiert)
Chemische Identifikatoren
CAS 62996-74-1
Summenformel C28H26N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 466.541
InChI-Schlüssel HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonym Staurosporin, Antibiotikum AM-2282
PubChem CID 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Spezifikation
Typ Staurosporine
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 237 °C
Farbe Off-White
Menge 500 μg
Löslichkeitsinformationen Kann rekonstituiert werden, indem das lyophilisierte Reagenz in DMSO (5 mg/ml, klare, farblose Lösung), DMF, Ethylacetat (5 mg/ml, klare farblose Lösung) oder Methanol oder Wasser gelöst wird.
Formelmasse 466.5
Reinheit (%) ≥ 98%
Güte Not Available
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Staurosporine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Staurosporine