Learn More
STE Pufferlösung, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15443059
Click to view available options
Menge:
1 l
2 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
Artikelnummer. 15443059
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60265.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Der STE-Puffer ist ein DNA-Resuspensions- und Lagerungspuffer, der in Plasmid-Kits für die Plasmid-Reinigung und in einigen Plasmid-Zusatzprotokollen verwendet wird. Wird in der DNA-Extraktion, DNA-Elektrophorese und vielen anderen Laborprotokollen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Enthält 100 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8.0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material STE buffer soln.
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.