Learn More
STE Pufferlösung, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15453059
Click to view available options
Menge:
1 l
2 L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
Artikelnummer. 15453059
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60265.K3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Der STE-Puffer ist ein DNA-Resuspensions- und Lagerungspuffer, der in Plasmid-Kits für die Plasmid-Reinigung und in einigen Plasmid-Zusatzprotokollen verwendet wird. Wird in der DNA-Extraktion, DNA-Elektrophorese und vielen anderen Laborprotokollen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Enthält 100 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8.0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material STE buffer soln.
Physikalische Form Flüssig
Menge 2 L
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.