Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA GFP Reporter Control
Artikelnummer. 10430174
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10430174 250 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10430174 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 12935145
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Stealth RNAi™ siRNA-Reporterkontrolle für GFP
Stealth RNAi™ siRNA Reporter Controls are ideal for use in RNA interference (RNAi) experiments to help you optimize your transfection conditions in any vertebrate cell line. These controls are: –Designed to efficiently knock-down its intended target –Not homologous to anything in vertebrate transcriptome
Stealth RNAi™ siRNA-Reporterkontrollen eignen sich ideal für RNA-Interferenz (RNAi)-Experimente und unterstützen Sie bei der Optimierung Ihrer Transfektionsbedingungen für jede Wirbeltier-Zelllinie. Eigenschaften der Kontrollen: –Entwickelt für einen effizienten Ziel-Knockdown–Mit nichts im Wirbeltier-Transkriptom vergleichbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Dieser individuelle Kontroll-Duplex wird mit 250 µl bei 20 µm geliefert und enthält 1 ml 1 X RNA-Annealing-/Verdünnungspuffer. Bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung bleiben alle Produkte garantiert 6 Monate lang haltbar.
Regelungsart Positivkontrolle
RNAi Type siRNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi
Enthält 250 μl Stealth RNAi GFP-Reporterkontrolle (bei 20 μm in (1x) RNA-Annealing-/Verdünnungspuffer)
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Produktlinie Stealth RNAi™ siRNA
Produkttyp siRNA
Menge 250 μl
Versandbedingung Trockeneis
Target GFP (grünes fluoreszierendes Protein)