Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Hi GC Duplex #3
Artikelnummer. 10124563
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10124563 250 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10124563 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 12935115
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Stealth RNAi™ siRNA-Negativkontrolle Hi GC Duplex Nr. 3
Stealth RNAi™ siRNA negative Kontrollen sind eine großartige Möglichkeit, die Wirkung Ihres experimentellen Stealth RNAi™ siRNA-Duplexes im Vergleich zum Hintergrund zu messen. Eigenschaften der Kontrollen:
  • Konzipiert in 3 verschiedenen GC-Gehalten (niedrig, mittel, hoch) mit je 3 Sequenzen, damit Forscher den GC-Gehalt an ihre experimentelle Stealth RNAi™ siRNA anpassen können
  • Nicht homolog zu den Erbinformationen im Transkriptom des Wirbeltiers
  • Das Stealth RNAi™ siRNA-
    Negativkontrollkit induziert nachweislich keine Stressreaktion und enthält alle drei Kontrollen (niedriger, mittlerer, hoher GC-Gehalt – außer Sequenz Nr. 2 und Nr. 3), wovon jede auch einzeln erhältlich ist. Erhalten Sie die idealen Negativkontrollen für Ihr RNAi-Experiment, damit Sie Ihre Ergebnisse genau beurteilen können.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Diese individuelle Kontrolle wird als 250 µl bei 20 µM geliefert. Lagerung bei -20 °C. Bei ordnungsgemäßer Lagerung bleiben alle Produkte garantiert 6 Monate lang haltbar.
    Regelungsart Negativkontrolle
    RNAi Type siRNA
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion, RNAi
    Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
    Produktlinie Stealth RNAi™ siRNA
    Produkttyp siRNA
    Menge 250 μl
    Versandbedingung Trockeneis