Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Hi GC
Artikelnummer. 10789004
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10789004 250 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10789004 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 12935400
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Stealth RNAi™ siRNA-Negativkontrolle für Hi GC
Stealth RNAi™ siRNA Negative Controls are a great way to measure the effect of your experimental Stealth RNAi™ siRNA duplex versus background. These controls are: –Designed in 3 levels of GC content (Lo, Med, Hi) with 3 sequences available per level so researchers can match GC content to their experimental Stealth RNAi™ siRNA –Not homologous to anything in vertebrate transcriptome –Tested not to induce stress response Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Kit contains all three controls (Lo, Med, Hi GC content-excluding sequences #2 and #3) and each is also available separately. Get the ideal negative controls for your RNAi experiment so you can assess your results accurately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lieferform: 250 µl mit einer Konzentration von 20 µM. Bei -20 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Regelungsart Negativkontrolle
RNAi Type siRNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi, Transfektion
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Produktlinie Stealth RNAi™ siRNA
Produkttyp siRNA
Menge 250 μl