Learn More
Invitrogen™ Stealth RNAi™ siRNA Negative Control Med GC Duplex #3
Product Code. 10062863
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 μl
missing translation for 'unitSize':
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge missing translation for 'unitSize'
10062863 250 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 10062863 missing translation for 'mfr' Invitrogen™ missing translation for 'supplierNo' 12935113
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Stealth RNAi™ siRNA-Negativkontrolle für Med GC Duplex Nr. 3
Stealth RNAi™ siRNA negative Kontrollen sind eine großartige Möglichkeit, die Wirkung Ihres experimentellen Stealth RNAi™ siRNA-Duplexes im Vergleich zum Hintergrund zu messen. Eigenschaften der Kontrollen:
  • Konzipiert in 3 verschiedenen GC-Gehalten (niedrig, mittel, hoch) mit je 3 Sequenzen, damit Forscher den GC-Gehalt an ihre experimentelle Stealth RNAi™ siRNA anpassen können
  • Nicht homolog zu den Erbinformationen im Transkriptom des Wirbeltiers
  • Das Stealth RNAi™ siRNA-
    Negativkontrollkit induziert nachweislich keine Stressreaktion und enthält alle drei Kontrollen (niedriger, mittlerer, hoher GC-Gehalt – außer Sequenz Nr. 2 und Nr. 3), wovon jede auch einzeln erhältlich ist. Erhalten Sie die idealen Negativkontrollen für Ihr RNAi-Experiment, damit Sie Ihre Ergebnisse genau beurteilen können.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Inhalt und Lagerung Diese individuelle Kontrolle wird als 250 µl bei 20 µM geliefert. Lagerung bei -20 °C. Bei ordnungsgemäßer Lagerung bleiben alle Produkte garantiert 6 Monate lang haltbar.
    Regelungsart Negativkontrolle
    RNAi Type siRNA
    Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi, Transfektion
    Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
    Produktlinie Stealth RNAi™ siRNA
    Produkttyp siRNA
    Menge 250 μl
    Versandbedingung Trockeneis