Learn More
Keystone Cleanroom Products Dampfanzeigepunkte
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Rosa
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Für die Verwendung in Dampfautoklaven mit 121 °C / 1 bar oder 134 °C / 2 bar
- Die Farbänderung der Anzeige für den Sterilisationsprozess ist dosisabhängig
- 11140-1:2009 Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge – Chemische Indikatoren – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
- Sterilisationsanzeigen sind keine Dosimeter
- Die Farbänderung der Anzeigen für den Sterilisationsprozess zeigt die Exposition gegenüber dem Prozess an
- Der Prozess selbst muss validiert werden, damit die Sterilität der Produkte gewährleistet ist
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | COC |
| Verschlusstyp | None |
| Farbe | Rosa |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Papier, Kunststoff |
| Sterilität | Unsteril |
| Latexfrei | Ja |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | <250°F |
| Temperaturbereich (metrisch) | <125°C |
| Mehr anzeigen |