Learn More
SI Analytics™ SteamLine Kombinationselektrode
Artikelnummer. 10192662 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
SL 81-120 PHT-VP
SL 82-120pHT VP
SL 81-225PHT-VP
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell unitSize
10192662 SL 81-120 PHT-VP 1 Stück
10102672 SL 81-225PHT-VP 1 Stück
10642743 SL 82-120pHT VP 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10192662 Lieferant SI Analytics™ Lieferanten-Nr. 285113308
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die SI Analytics™ SteamLine Kombinationselektrode ist eine wartungsarme pH-Kombinationselektrode mit Temperatursensor.
  • Wartungsarm
  • Heißdampfsterilisierbar
  • CIP- und SIP-fähig
  • SILAMID™ ref.
  • Keramikmembran
  • VP-Schraubverschlusskopf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Glasschaft
pH-Bereich 0 bis 14
Typ pH-Kombinationselektrode
Enthält Schraubverschlusskopf
Membran Kugel
Modell SL 81-120 PHT-VP
Sonde PT 1000
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 140 °C
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm