Beschreibung
- Wartungsarm
- Heißdampfsterilisierbar
- CIP- und SIP-fähig
- SILAMID™ ref.
- Keramikmembran
- VP-Schraubverschlusskopf
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Glasschaft |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Enthält | Schraubverschlusskopf |
| Membran | Kugel |
| Modell | SL 82-120pHT VP |
| Sonde | Pt 100 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 140 °C |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |