Learn More
SI Analytics™ SteamLine Kombinationselektrode mit Schraubsteckkopf
Artikelnummer. 10247881 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
325 mm
425 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10247881
Marke: SI Analytics™ 285113213
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dampfsterilisierte, wartungsarme pH- und Redox-Elektrode mit integrierten Temperatursensoren für Anwendungen in der Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Prozesschemie. Die SI Analytics™ SteamLine Kombinationselektrode mit Schraubverschluss bietet langfristig eine hohe Zuverlässigkeit und Präzision.
  • Unsere SteamLine-Elektroden bieten langfristig eine hohe Zuverlässigkeit und Präzision
  • Die besondere Bauweise ermöglicht hervorragende praktische Eigenschaften
  • Die Referenzelektrode mit Gelelektrolyt wird für eine langfristige Stabilität unter Druck gesetzt
  • Bewährtes pH-Glas für ein sehr schnelles und stabiles Ansprechverhalten der pH-Glaselektrode
  • Auch für härteste Einsatzbedingungen geeignet, einschließlich CIP und SIP
  • Viele verschiedene Versionen der Dampfleitungssensoren sind erhältlich, mit Installationslängen von 120, 225, 325, 360 und 425 mm
  • Bei den pH-Sensoren gibt es Versionen mit und ohne eingebauten Temperatursensor, die wiederum als Pt100- oder Pt1000-Versionen mit VP-Schraubköpfen ausgeführt sein können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Anschlusstypen Schraubverschlusskopf
Diaphragma Keramikmembran
Material S-Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Typ Wartungsarme pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Silamid™
Membran Kugel
Modell SL 80-120 PH
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 140 °C
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis