Learn More
Octadecansäurehydrazid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11385169 250 g 250 Gramm
11365169 10 g 10 Gramm
11375169 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11385169 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18291.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4130-54-5 | C18H38N2O | 298.515 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4130-54-5
Summenformel C18H38N2O
Molekulargewicht (g/mol) 298.515
MDL-Nummer MFCD00014764
InChI-Schlüssel BYTFESSQUGDMQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid hydrazide, stearic hydrazide, stearohydrazide, octadecanoic acid, hydrazide, stearoylhydrazine, stearic acid, hydrazide, unii-3fv1c68xop, 3fv1c68xop, octadecanohydrazide #, stearic acid hydrazone
PubChem CID 20088
IUPAC-Name Octadecanhydrazid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stearic acid hydrazide
Schmelzpunkt 114°C to 116°C
Menge 250 g
Formelmasse 298.51
Reinheit (%) 97%