Learn More
Octadecansäurehydrazid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024094
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11365169 10 g 10 Gramm
11375169 50 g 50 Gramm
11385169 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11365169
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18291.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4130-54-5 | C18H38N2O | 298.515 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4130-54-5
Summenformel C18H38N2O
Molekulargewicht (g/mol) 298.515
MDL-Nummer MFCD00014764
InChI-Schlüssel BYTFESSQUGDMQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearic acid hydrazide, stearic hydrazide, stearohydrazide, octadecanoic acid, hydrazide, stearoylhydrazine, stearic acid, hydrazide, unii-3fv1c68xop, 3fv1c68xop, octadecanohydrazide #, stearic acid hydrazone
PubChem CID 20088
IUPAC-Name Octadecanhydrazid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NN
Specifications
Chemischer Name oder Material Stearic acid hydrazide
Schmelzpunkt 114°C to 116°C
Menge 10 g
Formelmasse 298.51
Reinheit (%) 97%