Learn More
Stearinsäure, TRC
Artikelnummer. 17957724
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17957724 10 g 10 Gramm
17909354 1 g 1 Gramm
17949554 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17957724 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68649510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-11-4
Summenformel C18 H36 O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.48
Synonym Stearic acid (8CI), 1-Heptadecanecarboxylic acid, 1-Octadecanoic acid, 17FA, 400JB9103-88, 50S, 60R, 60R Rubber Grade Stearic Acid, A 1760, Adeka Fatty Acid SA 910, Adeka SA 300, B 1841, Barolub FTA, Beads Stearic Acid YR, Century 1210, Century 1220, Century 1224, Century 1230, Century 1240, Daiwax STF, Dervacid 3155, Edenor C 18, Edenor C 18/98, Edenor C 18/98-100, Edenor HT-JG 60, Edenor ST 1, Edenor ST 20, Emersol 120, Emersol 153NF, Emersol 6349, Emersol 7036, F 1500, F 3, F 3 (lubricant), FA 1655, G 20, G 270, HST, Humko Industrene R, Hydrofol Acid 150, Hydrofol Acid 1895, Hystrene 5016, Hystrene 80, Hystrene 9718, Hystrene 9718NF, Hystrene 9718NFFG, Hystrene S 97, Hystrene T 70, Imex Stearic Acid ST, Industrene 5016, Industrene 5016K, Industrene 8718, Industrene 9018, Industrene R, Kam 1000, Kam 2000, Kam 3000, Kiri stearic acid, Kortacid 1895, Kortacid 1989, Loxiol G 20, Lunac 30, Lunac S 20, Lunac S 25, Lunac S 30, Lunac S 35, Lunac S 40, Lunac S 50, Lunac S 50V, Lunac S 90, Lunac S 90KC, Lunac S 90V, Lunac S 98, Lunac YA, MXST 100, NAA 173, NAA 173K, NAA 175, NAA 175S, NAA 180, NAA 180P, NAA 180P1, NSC 25956, NSC 261168, Neo-Fat 18, Neo-Fat 18-53, Neo-Fat 18-54, Neo-Fat 18-59, Neo-Fat 18S, Nissan Unister NAA 180, Nopcocera LU 6418, Norsorex AP, PD 185, PF 1808, Palmac 98-18, Parteck LUB-STA 50, Prifac 2918, Prifac 2979, Prifac 2981, Prifrac 2981, Pristerene 4900, Pristerene 4963, Pristerene 9429, Pristerene 9559, Radiacid 0152, Radiacid 0427, Radiacid 444, S 300, S 300 (fatty acid), S 30C, S 30C (fatty acid), S 40T, S 90V, SA 1801, SA 1837, SA 200, SA 400, SA 400 (fatty acid), Selosol 920, Speziol, Stearex Beads, Stearic Acid 50S, Stearic Acid Camellia, Stearic Acid Cherry, Stearic acid 1801, Stearic acid 1840, Stearophanic acid, Sunfat 18S, T 18, T 32, TST, Tsubaki, Unister NAA 180, V 1890, VEG-FGK, VLZ 200, Vanicol, Vis-Plus, WO 2, WO 2 (fatty acid), n-Octadecanoic acid
IUPAC-Name Otadecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stearic Acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
Formelmasse 284.2715