Learn More
Stearoylcholinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30415350
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30415350 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415350 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS686538500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stearoylcholine Chloride
CAS 25234-57-5
Summenformel C23H48ClNO2
Menge 500 mg
Synonym N,N,N-Trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethanaminium Chloride, Stearic Acid Ester with Choline Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C23H48NO2.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23(25)26-22-21-24(2,3)4;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES C[N+](C)(C)CCOC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
IUPAC-Name Trimethyl(2-octadecanoyloxyethyl)azaniumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 406.09
Formelmasse 405.3374