Learn More
Stearoylcholinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30419750
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30419750 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419750 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS686538100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stearoylcholine Chloride
CAS 25234-57-5
Summenformel C23H48ClNO2
Menge 100 mg
Synonym N,N,N-Trimethyl-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]ethanaminium Chloride, Stearic Acid Ester with Choline Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C23H48NO2.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23(25)26-22-21-24(2,3)4;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES C[N+](C)(C)CCOC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
IUPAC-Name Trimethyl(2-octadecanoyloxyethyl)azaniumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 406.09
Formelmasse 405.3374