Learn More
Stearylstearat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10712653 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10712653 1 g Glasflasche 1 Gramm
10678162 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10712653 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 368110010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2778-96-3 | C36H72O2 | 536.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2778-96-3
Summenformel C36H72O2
Molekulargewicht (g/mol) 536.97
MDL-Nummer MFCD00056225
InChI-Schlüssel NKBWPOSQERPBFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym stearyl stearate, octadecyl stearate, octadecanoic acid, octadecyl ester, stearic acid stearyl ester, unii-5wx2egd0dk, stearic acid, stearyl ester, octadecanyl octadecanoate, 5wx2egd0dk, stearic acid, octadecyl ester, cyclochem ss
PubChem CID 17720
IUPAC-Name Oktadecyl-Oktadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stearyl stearate
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)16COO(CH2)17CH3
Menge 1 g
Formelmasse 536.97
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Plättchen