Learn More
Bochem™ Becher mit Rand und Ausguss, 18/10Stahl, 500ml, D=80mm, H=110mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Kontaktboden: tauglich für Magnetrührer und Heizplatten.
Volumen: 500mL
φ/H: 80/110mm
Volumen: 500mL
φ/H: 80/110mm
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 80 mm |
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Material | Stahl |
| Höhe (metrisch) | 110 mm |
| Enthält | Rand, Tülle |
| Typ | Becher |