Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rollwagen aus Stahl für Zentrifugen
Artikelnummer. p-8012666
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sigma 2-16K, Sigma 2-16KC, Sigma 2-16KCH
Sigma 3-16, Sigma 3-18
Beschreibung:
490 mm B x 684 mm T x 515 mm H
550 mm B x 600 mm T x 497 mm H
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10195832
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 17920
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwenden Sie diese Zentrifugentische für eine Vielzahl von Anwendungen. Sigma™ Stahlzentrifugentische sind aus Stahlblech mit zwei Türen gefertigt und bieten Platz für Zubehör.
  • Mit 2 Türen
  • Hergestellt aus lackiertem Stahlblech
  • Mit Platz für Zubehör
  • Fahrbar auf feststellbaren Rollen
Spezifikation
Typ Zentrifugentisch
Material Stahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 2-16K, Sigma 2-16KC, Sigma 2-16KCH
Beschreibung 550 mm B x 600 mm T x 497 mm H
Höhe (metrisch) 497 mm
Breite (metrisch) 550 mm