Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Drahtgewebe aus Stahl/Keramik
Artikelnummer. 10372901
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10372901 120 mm 1 Stück
10732702 160 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10372901 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 5081
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Keramikzentrum Keramikmitte
Abmessungen (L x B) 120 x 120mm
Kanten Gefaltet
Menge Je 1
Form Quadratisch
Länge (metrisch) 120 mm
Material Stahl, Keramik
Typ Drahtgewebe
Breite (metrisch) 120 mm