Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Drahtgewebe aus Stahl/Keramik
Codice prodotto. 10732702
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
120 mm
160 mm
missing translation for 'unitSize':
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Länge (metrisch) missing translation for 'unitSize'
10732702 160 mm 1 Stück
10372901 120 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10732702 missing translation for 'mfr' Usbeck Laborgeraete™ missing translation for 'supplierNo' 5082
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Produkttyp Drahtgewebe
Keramikzentrum Keramikmitte
Abmessungen (L x B) 160 x 160 mm
Kanten Gefaltet
Menge Je 1
Form Quadratisch
Länge (metrisch) 160 mm
Material Stahl, Keramik
Breite (metrisch) 160 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.