Learn More
Nabertherm™ Stahl-Auffangwanne
Artikelnummer. 11929755 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 cm
19 cm
22 cm
Tiefe (metrisch):
13 cm
16 cm
23 cm
33 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Tiefe (metrisch) unitSize
11929755 15 cm 13 cm -
11959755 22 cm 33 cm 1 Stück
11949755 22 cm 23 cm 1 Stück
11939755 19 cm 16 cm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11929755
Marke: Nabertherm™ 691400145
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Auffangwanne zum Schutz des Ofens und zum einfachen Laden.
  • Tmax:1100 °C
  • Höhe:20 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Geeignet für die Öfen: L(T) 3, LV(T) 3
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Typ Auffangbehälter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Muffelöfen
Material Stahl
Länge (metrisch) 15 cm
Breite (metrisch) 14 cm
Höhe (metrisch) 2 cm
Tiefe (metrisch) 13 cm