Learn More
Nabertherm™ Stahl-Auffangwanne
Artikelnummer. 11959755 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 cm
19 cm
22 cm
Tiefe (metrisch):
13 cm
16 cm
23 cm
33 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Tiefe (metrisch) unitSize
11959755 22 cm 33 cm 1 Stück
11949755 22 cm 23 cm 1 Stück
11929755 15 cm 13 cm -
11939755 19 cm 16 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11959755 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. 691400149
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Auffangwanne zum Schutz des Ofens und zum einfachen Laden.
  • Tmax:1100 °C
  • Höhe:20 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Geeignet für die Öfen: L(T) 15, LV(T) 15, N 11
Temperatur (metrisch) 1.100 °C
Typ Auffangbehälter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Muffelöfen
Material Stahl
Länge (metrisch) 22 cm
Breite (metrisch) 33 cm
Höhe (metrisch) 2 cm
Tiefe (metrisch) 33 cm