Beschreibung
- Stahlblech lackiert
- mit Pendeldach
- Volumen/Inhalt: 73,00 Liter
- Abmessungen B x T x H (mm): 400 x 400 x 680
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 73 L |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 19.3 gal. |
| Farbe | Grau |
| Höhe (metrisch) | 680.00 mm |
| Breite (metrisch) | 400.00 mm |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Breite (angloamerikanisch) | 15.75 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 26.77 in. |
| Material | Metal |
| Produkttyp | Replacement Trash Bin |