Learn More
Bochem™ Stahlstäbe
Artikelnummer. 10089020
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm
1.500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10089020 1000 mm 1 Stück
10717171 1.500 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10089020 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 5153
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Zinkstahl
  • Zur Verwendung mit Standfüßen
  • M10-Gewinde
  • Verzinkter Stahl
Spezifikation
Material Stahl
Länge (metrisch) 1000 mm
Produkttyp Stab
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Stative
Zur Verwendung mit (Geräte) Stativbasis mit M10-Gewinde
Menge Je 1