Learn More
Bochem™ Stahlstäbe für Stativfuß
Artikelnummer. 10439092
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10439092
Marke: Bochem™ 5155
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus verzinktem Stahl für eine lange Lebensdauer.
  • Mit Gewinde M10
  • 1500 mm Länge, 12 mm Durchmesser
Spezifikation
Material Stahl
Länge (metrisch) 1.500 mm
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Produkttyp Stäbe für Standfüße
Menge 1 Packungen