Learn More
Stahl-Shot, nicht kugelförmig, 0.25 mm (0.0098 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7059236
Change view
Click to view available options
Menge:
2 kg
5 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11399748 2 kg 2 Kilogramm
11309758 5 kg 5 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 11399748
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044234.A3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Steel shot
Namenshinweis 0.25mm (0.0098 in.) dia.
Menge 2 kg
MDL-Nummer MFCD00678174