Learn More
Bochem™ Stativfüße aus Stahl
Artikelnummer. 10678101
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
210 mm
250 mm
315 mm
Höhe (metrisch):
6 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10678101 315 mm 10 mm -
10034930 250 mm 6 mm 1 Stück
10106270 210 mm 8 mm 1 Stück
10588272 315 mm 8 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10678101
Marke: Bochem™ 5038
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stativfüße aus Stahl mit einem verstellbaren Fuß.
  • M10-Gewinde
  • 1 Fuß verstellbar
Spezifikation
Material Stahl
Höhe (metrisch) 10 mm
Länge (metrisch) 315 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Produkttyp Standfuß
Menge Je 1