Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ X1 POXYGRID, RACK, WIRE, TEST TUBE, BLUE
Artikelnummer. 10099799 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Röhrchen (16 bis 20 mm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10099799
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F187650001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zur Nachahmung des 96 Position-Formats, das in Mikrotiterplatten, DeepWell-Platten und anderen für den Medikamentennachweis und Roboteranwendungen konfigurierten Utensilien verwendet wird
Ideal zur Nachahmung des Formats mit 96 Plätzen, das in Mikrotiterplatten, DeepWell-Platten und anderen für den Medikamentennachweis und Roboteranwendungen konfigurierten Utensilien verwendet wird.
  • Das Durchflussdesign ermöglicht schnelle Temperaturänderungen von Proben beim Transfer zwischen einem Eis- und beheiztem Wasserbad
  • Steife Drahtkonstruktion mit blauer Epoxidbeschichtung
  • Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (16 bis 20 mm)
Material Stahl
Positionen 96
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 13–16 mm-Reagenzgläser
Menge Je 1
Abmessungen (L x B) 24.2 x 17 cm
Abmessungen (L x B x H) 24.2 x 17 x 6.4 cm
Länge (metrisch) 24.2 cm
Breite (metrisch) 17 cm
Höhe (metrisch) 6.4 cm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 20 mm
Innendurchmesser (metrisch) 20 mm