Learn More
Bochem™ Verzinkter Stahlstab
Artikelnummer. p-8000048
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
600 mm
Durchmesser (metrisch) Stange:
12 mm
Durchmesser 12
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10228880
Marke: Bochem™ 5152
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Bochem™ Strebe aus verzinktem Stahl ist zur Unterstützung von M10-Stativfüßen ausgelegt.
  • Mit M10-Gewinde
  • Weitere Größen erhältlich
  • 12 D/O
  • Verzinkter Stahl
Specifications
Material Verzinkter Stahl
Länge (metrisch) 600 mm
Durchmesser (metrisch) Stange 12 mm
Enthält M10-Gewinde
Produkttyp Verzinkter Stahlstab
Gewindegröße M10
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Standfüße M10
Menge Je 1