Learn More
Bochem™ Drahtdreiecke, Stahl verzinkt
Artikelnummer. 10385761
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
60 mm
70 mm
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Länge (metrisch) unitSize
10385761 50 mm 1 Stück
10652692 60 mm 1 Stück
10070821 70 mm 1 Stück
3 options
Product Code. 10385761
Brand: Bochem™ 12701
Only null left
Add to basket
Add to basket
Aus verzinktem Stahl. Die Bochem Drahtdreiecke aus verzinktem Stahl werden mit Keramikröhrchen geliefert.
  • Dreiecke
  • Verzinkter Stahl
  • Mit Tonröhrchen
Specifikationer
Material Verzinkter Stahl
Länge (metrisch) 50 mm
Product Type Dreieck
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.