Learn More
Bochem™ Drahtdreiecke, Stahl verzinkt
Artikelnummer. p-8006751
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
60 mm
70 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10385761 50 mm 1 Stück
10652692 60 mm 1 Stück
10070821 70 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10385761
Marke: Bochem™ 12701
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus verzinktem Stahl. Die Bochem Drahtdreiecke aus verzinktem Stahl werden mit Keramikröhrchen geliefert.
  • Dreiecke
  • Verzinkter Stahl
  • Mit Tonröhrchen
Spezifikation
Material Verzinkter Stahl
Länge (metrisch) 50 mm
Product Type Dreieck