Learn More
Honeywell Safety Products™ STELLAR Schutzbrille
Click to view available options
:
Produkttyp: Schutzbrillen
Beschreibung
- Allgemeine Verwendung und Schutz gegen Stöße (45 m/s).
- Geeignet für mechanische Arbeiten: Schleifen, Drehen, Fräsen.
- Polycarbonat-Gläser bieten 99.9 % UV-Schutz bis 380 nm.
- Eine modische Schutzbrille, die denselben Tragekomfort bietet wie eine hochwertige Korrekturbrille.
- Hochwertiger Metallrahmen.
- Hartbeschichtung für bessere Abriebfestigkeit.
- Verstellbare, abreißbare Flexicord-Halterung.
- Verstellbare, hypoallergene Nasenstücke und Metallbügel mit 3D-Spatelspitzen.
- Ausgezeichnete Passform.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |