missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Stellasterol, TRC

Artikelnummer. 17968984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17968984 25 mg 25 Milligramm
17949084 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17968984 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS68668025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2465-11-4
Summenformel C28 H46 O
Molekulargewicht (g/mol) 398.66
Synonym (3beta,5alpha,22E)-Ergosta-7,22-dien-3-ol, 5alpha-Ergosta-7,22-dien-3beta-ol, (22E)-Ergosta-7,22-dien-3beta-ol, (22E,24R)-Ergosta-7,22-dien-3beta-ol, (24S)-24-Methyl-5alpha-cholesta-7,22-dien-3beta-ol, 24-Methyl-5alpha-cholesta-7,22-dien-3beta-ol, 5-Dihydroergosterin, Ergosta-7,22-dienol, Stellasterin, alpha-Dihydroergosterol;
IUPAC-Name (3S,5S,9R,10S,13R,14R,17R)-10,13-Dimethyl-17-[(E,1R,4R)-1,4,5-Trimethylhex-2-Enyl]-2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C)C)([H])C3=CC[C@](C[C@H](CC4)O)([H])[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Stellasterol
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H46O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-8,10,18-22,24-26,29H,9,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,21-,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
Formelmasse 398.3549
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.