Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für die STEM Integrity 10 Reaktionsstation
Click to view available options
Produkttyp:
Integrity Zelle
Reagenzgläser für kleine Volumina (1 ml)
Reagenzgläser für kleine Volumina (3 ml)
Reduziert Hülse
Reflux-Kopf
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ersatzteile und Zubehör
- Stellen Sie einen ordnungsgemäßen Betrieb der Integrity 10 Reaktionsstationen sicher
- Zell-Ersatzbaugruppe
- Geringe Ummantelung
- Reagenzgläser für kleine Volumina (1, 3 ml)
- Kühlmittelzulaufschläuche
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reagenzgläser für kleine Volumina (3 ml) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Integrity 10 Reaktionsstationen |
| Material | Glas |