Learn More
Electrothermal™ STEM RS600 Reaktionsstation zum Heizen und Rühren
Artikelnummer. 11389821
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
5 °C bis 250 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) unitSize
11389821 5 °C bis 250 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11389821 Lieferant Electrothermal™ Lieferanten-Nr. 3663013
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sie eignen sich für verschiedenste Anwendungen, von der einfachen Synthese im Labor bis hin zu Prozessoptimierung und Screening in der Industrie. Die Electrothermal™ Heiz- und Rührreaktionsstation verfügt über 6 Positionen, die so programmiert werden können, dass sie gleichzeitig bei gleicher Temperatur und Rührgeschwindigkeit laufen.
  • Sechs Positionen können so programmiert werden, dass sie gleichzeitig bei gleicher Temperatur und Rührgeschwindigkeit laufen.
  • Konzipiert für den Einsatz als eigenständige Einheit, aber auch für den Einbau in Roboterplattformen.
  • Für die Verwendung mit Gefäßen mit 57.5 mm Durchmesser
  • Kann auch Gefäße mit 40 mm und anderen Durchmessern mit entsprechenden Adapterhülsen aufnehmen
  • Probengrößen bis zu 250 ml
  • Kontrollierter Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 bis 250 °C
  • Leistungsstarke Rührgeschwindigkeit von 400 bis 2000 U/min, einschließlich einer bidirektionalen Rühroption
  • Manuelle Steuerung oder externe Steuerung über die RS232/RS485-Schnittstellen.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) Röhrchen, 6 x 40 mm Durchmesser
Aufnahmevermögen Röhrchen, 6 x 40 mm Durchmesser
No. of Places 6 Positionen
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C bis 250 °C
Aufheizzeit 15 min
Geschwindigkeit 400 bis 2000 U/min
Temperaturstabilität ±0,5 °C
Abmessungen (L x B x H) 248 x 157 x 312 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 22 lb.
Versandgewicht (metrisch) 10 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 600 W
Spannung 230 V
Wirkleistung 600 W
Frequenz 50/60 Hz