Learn More
Zeiss™ Stemi 305 Stereomikroskop mit flexiblen Stativen
Artikelnummer. 17352830
Ansicht ändern
Click to view available options
Basisausführung:
Auslegerständer B
Schwenkbares Stativ U
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Basisausführung unitSize
17352830 Auslegerständer B 1 Set
17362830 Schwenkbares Stativ U 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17352830 Lieferant Zeiss™ Lieferanten-Nr. 4919030010000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3792.20 €
    3200.00 € / 1 Sets
    Sparen 592.20 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompaktes Greenough-Stereomikroskop mit 5:1-Zoom für biologische Ausbildung, Labore und Produktionsumgebungen.
  • Mit diesem kompakten Greenough-Stereomikroskop können Sie Ihre Proben so beobachten, wie sie sind: dreidimensional und scharf im Kontrast, und das ohne Vorbereitung.
  • Das Stemi 305 ist ein benutzerfreundliches Mikroskop, das nur minimale Einstellungen erfordert. Alles ist integriert, einschließlich langlebige LED-Beleuchtung für reflektiertes Licht und Durchlicht.
  • Spot-Beleuchtung K LED – Einzel-Spot für Hellfeld und Dunkelfeld Epi-Beleuchtung, Gewinde M24x0,5 für Polarisator, höhenverstellbar, neigbar, zoombar.
Spezifikation
Basisausführung Auslegerständer B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biologische Ausbildung, Labore und Produktionsumgebungen