Learn More
Sonics Materials™ Gestufte Mikrospitze
Artikelnummer. 10754793
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2 mm
6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10754793 2 mm 1 Stück
10131492 6 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10754793
Marke: Sonics Materials™ 6300423
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die robusten und zuverlässigen Mikrospitzen und Messfühler verstärken die Ultraschallenergie und übertragen diese in die Probe.
  • Mikrospitzensonden, 2 mm, 0.1 bis 5 ml
  • Mikrospitzen und Sonden intensivieren und leiten die Ultraschallenergie in die Probe
  • Spitzen mit kleinerem Durchmesser erzeugen eine stärkere Intensität der Kavitation, aber die freigesetzte Energie ist auf einen engeren und konzentrierteren Bereich beschränkt
    • Umgekehrt erzeugen größere Spitzendurchmesser eine niedrigere Intensität, aber die Energie wird über einen größeren Bereich freigesetzt
    • Je größer der Spitzendurchmesser, desto größer das zu verarbeitende Volumen, jedoch bei reduzierter Intensität
Spezifikation
Amplitude 89 μm
Produkttyp Gestufte Mikrospitze
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Verpackungsmenge Je 1