Learn More
Zeiss™ STEREO DISCOVERY.V8 BODY
Artikelnummer. 11845460
Change view
Click to view available options
Typ:
Stereo-Discovery-Mikroskopobjektgehäuse
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
11845460 Stereo-Discovery-Mikroskopobjektgehäuse 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11845460
Marke: Zeiss™ 4350000000000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erfassung gestochen scharfer und brillanter Bilder über den gesamten 8:1-Zoombereich. Stereo Discovery.V8 Body mit 3D-Bildwahrnehmung, ideal für die Präparation und Manipulation von Proben in der Entwicklungsbiologie und Qualitätssicherung.
SteREO Discovery.V8 Mikroskopkörper
  • Apochromatisches Stereo-Teleskopsystem
  • Halterungsdurchmesser 76 mm
  • 8:1-Zoom (1.0x ... 8.0x)
  • Manuell einstellbar auf beiden Seiten
  • Einstellbare Stopps mit Klick bei 1x-1.25x-1.6x-2x-2.5x-3.2x-4x-5x-6.3x-8x
  • Spezifikation
    Typ Stereo-Discovery-Mikroskopobjektgehäuse
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen für Entwicklungsbiologie und Qualitätssicherung
    Zur Verwendung mit (Geräte) SteREO Discovery.V8
    Vergrößerungsleistung 1 bis 8X
    Menge Je 1
    Größe Halterung: 76 mm Durchm.