Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure- Dinatriumsalz-Lösung 0,1 M (0,2 N), gebrauchsfertige NIST-konforme Lösung zur volumetrischen Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation gemäß EU-Pharmakopöe, BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10000190 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Schachtel
HDPE-Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10000190 10 L Beutel in Schachtel 10 Liter
10568230 2.5 L HDPE-Kunststoffflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10000190 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/3700/24
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 139-33-3 | Molekülformel: C10H14N2Na2O8 | Molekulargewicht: 336,21 g/mol
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalzlösung 0,1M (0,2N), NIST Standardlösung für volumetrische Analysen, entspricht den analytischen Spezifikationen von Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-33-3
Summenformel C10H14N2Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 336.21
MDL-Nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI-Schlüssel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Farbe Farblos
Verpackung Beutel in Schachtel
Menge 10 L
IUPAC-Name Dinatrium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat
Physikalische Form Flüssigkeit