Learn More
Buerkle™ Steribags™ StandUp™ Probenbeutel mit Beschriftungsfeld
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17219549 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 mL
600 mL
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17219549
Marke: Buerkle™ 53440400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Steribags™ StandUp™ Probenbeutel mit Beschriftungsfeld ist ein steriler Probenbeutel mit Standboden. Somit steht SteriBag StandUp stabil und standfest ohne Ständer oder Halterung, beide Hände sind frei für die Probenahme und das Einfüllen der Probe.
SteriBag StandUp ist ein steriler Probenbeutel mit Standboden. Der spezielle Boden entfaltet sich, sobald der Beutel befüllt wird. Somit steht SteriBag StandUp stabil und standfest ohne Ständer oder Halterung, beide Hände sind frei für die Probenahme und das Einfüllen der Probe. Durch die Drahtbügel am Verschluss bleibt der Beutel geöffnet und kann bequem gefüllt werden.SteriBag StandUp ist ein steriler Probenbeutel mit Standboden. Der spezielle Boden entfaltet sich, sobald der Beutel befüllt wird. Somit steht SteriBag StandUp stabil und standfest ohne Ständer oder Halterung, beide Hände sind frei für die Probenahme und das Einfüllen der Probe. Durch die Drahtbügel am Verschluss bleibt der Beutel geöffnet und kann bequem gefüllt werden.
Der Probenbeutel ist der ideale platzsparende, unzerbrechliche, kostengünstige und sterile Ersatz für Flaschen und Becher.
Einsetzbar für Flüssigkeiten, Pulver, Feststoffe und pastöse Proben, geeignet für Lebensmittel, gefriertauglich.
Durch den stabilen Stand sind die Probenbeutel SteriBag StandUp einfach und sicher zu transportieren.
  • SteriBag StandUp, der Probenbeutel für die einfache Handhabung von Proben.
  • Stabiler Stand
  • Auslaufsicher
  • Sterilisiert
  • Mit Beschriftungsfeld
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 400 mL
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Proben, die als Flüssigkeiten, Pulver, Feststoffe und Pasten erhältlich sind, geeignet für Lebensmittel und kann gefroren werden
Material Polyethylen
Sterilität Sterilisiert
Anzahl pro Packung 500
Durchlässigkeit Dichtschließend
Menge 500/Packung
Abmessungen (L x B) 229 x 114 mm
Länge (metrisch) 229 mm
Breite (metrisch) 114 mm
Höhe (metrisch) 229 mm
Produkttyp Probenbeutel