Learn More
SteriBags™ Probenbeutel mit einfachem Verschluss
Click to view available options
Menge:
1000/Packung
Beschreibung
- Hergestellt aus einseitig geglättetem, gebleichtem Kraftpapier mit hoher Qualität und Nassfestigkeit
- Doppelt gefaltete Bodenversiegelung für zusätzliche Unversehrtheit
- Öffnung entlang der Breite
- Konform mit BS 6257
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Code: D |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | BS 6257 |
| Verschlusstyp | Glatt |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung in porösen Beladungs-Vorvakuum-Autoklaven sowie Gammasterilisatoren |
| Menge | 1000/Packung |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Breite (metrisch) | 140 mm |