Learn More
Buerkle™ SteriBag™ Probenbeutel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10389720 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
150 mL
450 mL
650 mL
800 mL
1650 mL
1650 mL
Produkttyp:
Probenbeutel
Probenbeutel mit Beschriftungsfeld
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Produkttyp Packungsgröße
10389720 60 mL Probenbeutel mit Beschriftungsfeld 500 Stück
15306297 1650 mL Probenbeutel 250 Stück
10135550 60 mL Probenbeutel 500 Stück
10574021 150 mL Probenbeutel mit Beschriftungsfeld -
10607871 150 mL Probenbeutel -
10625951 450 mL Probenbeutel mit Beschriftungsfeld 500 Stück
10490951 450 mL Probenbeutel 500 Stück
10772141 650 mL Probenbeutel mit Beschriftungsfeld 500 Stück
10658251 650 mL Probenbeutel 500 Stück
10584021 800 mL Probenbeutel mit Beschriftungsfeld 500 Stück
10544021 800 mL Probenbeutel 500 Stück
10724784 1650 mL Probenbeutel mit Beschriftungsfeld 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10389720 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53440061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00 €
    172.20 € / 500 Stück
    Sparen 1.80 €
    1% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Polyethylen und besonders reißfest und auslaufsicher. Buerkle™ SteriBags™ Probenbeutel sind sterilisiert, haben einen Verschluss zum Aufreißen und können beschriftet werden.
Die sterilisierten SteriBag Probenbeutel eignen sich optimal für Proben aus den Bereichen Chemie, Pharmazie, Medizin, Tiermedizin und Nahrungsmittelindustrie. Die Beutel sind aus Polyethylen gefertigt und daher außergewöhnlich reißfest und auslaufsicher.
  • Sterilisiert
  • Beschriftbar
  • Auslaufsicher
  • Platzsparend
  • Transparent
  • Mit praktischem Aufreißverschluss
  • Millionenfach bewährt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlusstyp Aufreißen
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Proben in der Chemie, Pharmazie, Medizin, Tiermedizin und Lebensmittelindustrie
Material Polyethylen
Sterilität Steril
Anzahl pro Packung 500
Durchlässigkeit Flüssigkeitsdicht
Menge 500/Packung
Abmessungen (L x B) 127 x 76 mm
Produkttyp Probenbeutel mit Beschriftungsfeld
Kapazität (metrisch) 60 mL
Länge (metrisch) 127 mm
Breite (metrisch) 76 mm