Learn More
Buerkle™ Steribags™ Probenbeutel
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
150 mL
450 mL
650 mL
800 mL
1650 mL
1650 mL
Produkttyp:
Probenbeutel
Probenbeutel mit Beschriftungsfeld
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
Die sterilisierten SteriBag Probenbeutel eignen sich optimal für Proben aus den Bereichen Chemie, Pharmazie, Medizin, Tiermedizin und Nahrungsmittelindustrie. Die Beutel sind aus Polyethylen gefertigt und daher außergewöhnlich reißfest und auslaufsicher.
- Sterilisiert
- Beschriftbar
- Auslaufsicher
- Platzsparend
- Transparent
- Mit praktischem Aufreißverschluss
- Millionenfach bewährt
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 650 mL |
| Verschlusstyp | Aufreißen |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Proben in der Chemie, Pharmazie, Medizin, Tiermedizin und Lebensmittelindustrie |
| Material | Polyethylen |
| Sterilität | Steril |
| Anzahl pro Packung | 500 |
| Durchlässigkeit | Flüssigkeitsdicht |
| Menge | 500/Packung |
| Abmessungen (L x B) | 229 x 140 mm |
| Mehr anzeigen |