missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Sterican™ Spezialkanülen
Beschreibung
- In Übereinstimmung mit ISO 7864 und DIN 13097
- Dünnwandige Kanüle
- Aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl
- Glatte Oberfläche mit leichter Silikonbeschichtung
- Minimale Schmerzen bei der Punktion
- Transparenter Luer-Lock-Kunststoffansatz
- Aus Polypropylen (Nadelansatz)
- Farbcodierte Nabe entspricht ISO 6009
- Karton mit 100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | In Übereinstimmung mit ISO 7864 und DIN 13097 |
| Material | Polypropylen (Ansatz), Rostfreier Chromnickelstahl (Spitze) |
| Farbe | Schwarz |
| Kanülen-Gauge | 22 G |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.7 mm |
| Enthält | Inhalt: Transparente Verriegelung |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Verpackung | 100/Packung, 1000/Karton |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?