Learn More
B Braun™ Sterican Kanülen 0.80x25 mm VE-100 Stück Nr. 4657543
Artikelnummer. 12742747
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
21 ga.
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12742747
Marke: B Braun™ 4657543
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für schmerzlose Venenpenetration. B Braun™ Sterican™ Spritzennadeln sind dreifach angeschrägt, ultrascharf und leicht mit Silikon beschichtet.
  • Rostfreier Chromnickelstahl
  • Glatte Oberfläche, leicht silikonisiert
  • Transparente Luer-Lock-Schulter aus Polypropylen
  • Farbcodierung kennzeichnet den Außendurchmesser der Nadel (ISO 6009)
  • 3-facher Facettenschliff für geringe Schmerzen beim Einstich
  • Langer Schliff für einfache Punktion von normalen Venen
  • Kurzer Schliff für Punktion von harten Venen
Spezifikation
Material Polypropylen (Ansatz), Edelstahl und Chromnickelstahl
Farbe Dunkelgrün
Kanülen-Gauge 21 ga.
Außendurchmesser (metrisch) 0,80 mm
Länge (metrisch) Kanüle 25 mm
Art der Kanülenspitze Dreistufige Abschrägung