Learn More
B Braun™ Sterifix™ Paed-Infusionsfilter
Beschreibung
- 0,2 μm Supor™ Membran
- Inline-IV-Filter für den Anschluss an ein IV-Set zur Retention von Partikeln, Bakterien, Pilzen und Entfernung von Luft
- Effektive Filterfläche von 4,3 cm²²
- Füllvolumen von 0,7 ml
- Durchflussrate (Wasserverteilung) von 10 ml/min
- Druckbeständig bis 2 bar (Berstdruck Filtergehäuse 3,1 bar)
- Anschlüsse an beiden Seiten des Filters mit Luer-Lock-Anschlüssen
- Keine Schläuche
- Filternutzung bis zu 24 Stunden
- Gesamtlänge des Sets: 5 cm
- Frei von PVC und DEHP
- Hilft dabei, partikelförmige Verunreinigungen zu verhindern, indem Partikel größer als 0,2 zurückgehalten werden.μM
- Reduziert die mikrobiologische Kontamination durch die Bindung von Bakterien und Pilzen
- Verringert das Risiko von medizinischen Fehlern
- Automatische Entlüftung für zuverlässige Luftentstörung zur Verringerung des Risikos von Luftentmutigung
- Hoher Durchsatz
- Hydrophile Fluid- und Luftmembranen
Spezifikation
Spezifikation
| Porengröße | 0,2 μm |
| Filtrationsbereich | 4,3 cm2 |
| Flussrate | 10 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Retention von Bakterien, Pilzen, Partikeln mit Belüftung |
| Nenndruck | 2 bar |
| Typ | Infusionsfilter |
| Volumen (metrisch) | 0,7 ml (Vorbereitungsvolumen) |
| Länge (metrisch) | 5 cm |