Learn More
Merck Millipore Sterikon™ plus Bioindikator
Zur Überwachung der Wirksamkeit der Dampfsterilisation. Merck™ Sterikon™ plus Bioindikatorampullen enthalten Sporen eines apathogenen Organismus, die durch ausreichende Autoklavierung zerstört werden. Wenn die Ampullen inkubiert werden, ist eine unvollständige Sterilisation durch Wachstum des Organismus indiziert.
Marke:  Merck Millipore 1102740002
Artikelnummer. 10036120
  • 712.00 € / 100 Ampullen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Das Sterikon™ plus Bioindikatorsystem wird verwendet, um die Wirksamkeit der Dampfsterilisation bei 121 °C für 15 Minuten zu überwachen. Es besteht aus einer Ampulle, die Nährbouillon, Zucker, einen pH-Indikator und Sporen des apathogenen Organismus, Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 enthält (Sporenoptimierung).
  • Sporen werden nach 15 min vollständig abgetötet, wenn sie bei 121 °C ± 0.5 °C (1 bar) erhitzt werden
  • Bei niedrigeren Temperaturen oder niedrigeren Expositionszeiten können die Sporen zumindest teilweise überleben
  • Im Autoklaven wird eine angemessene Anzahl von Ampullen zusammen mit der zu sterilisierenden Charge platziert
  • Die Ampullen werden bis zu 48 Stunden bei 60 ± 2 °C inkubiert
  • Kein Wachstum des Organismus deutet auf eine ausreichende Sterilisation hin, das Wachstum weist auf eine unzureichende Sterilisation hin