Learn More
Nitritex™ BioClean-D™ sterile Einweglabormäntel
Artikelnummer. 15258298
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Größe (metrisch) Brustkorb:
1066,8 bis 1143 mm
1143 bis 1219,2 mm
838,2 bis 914,4 mm
914.4 bis 990.6 mm
Packungsgröße:
30 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Größe (metrisch) Brustkorb Packungsgröße
15258298 2XL 1143 bis 1219,2 mm 30 Stück
15218298 S 838,2 bis 914,4 mm 30 Stück
15238298 L 914.4 bis 990.6 mm 30 Stück
15228298 M 838,2 bis 914,4 mm 30 Stück
15248298 XL 1066,8 bis 1143 mm 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15258298 Lieferant Nitritex™ Lieferanten-Nr. SBDLC2XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.50 €
    251.34 € / 30 Stück
    Sparen 157.16 €
    38% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum einmaligen Gebrauch für ausgezeichneten Komfort und Schutz. Der sterile BioClean-D™ Einweg-Laborkittel verfügt über Druckknöpfe, einen Belüftungsschlitz am Rücken und drei Taschen. Durch Gammabestrahlung sterilisiert.
Zum einmaligen Gebrauch für ausgezeichneten Komfort und Schutz.Der sterile BioClean-D™ Einweg-Laborkittel verfügt über Druckknöpfe, einen Belüftungsschlitz am Rücken und drei Taschen.Durch Gammabestrahlung sterilisiert.
  • Druckknopfverschluss, offene Manschette& Rückenbelüftung und drei Taschen
  • Hervorragender Komfort und Schutz
  • Einwegkleidung
  • Sorgfältig recherchiert, konzipiert& konstruiert
  • Kompatibel für die Verwendung in ISO Reinräume der Klasse 4
  • Geringe Fusselbildung& dauerhaft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe 2XL
Geschlecht Unisex
Material CleanTough Stoff
Farbe Weiß
Verschlusstyp Tasten
Stulpenform Offen
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Steril
Widerstand Chemikalien, Statisch
Anzahl Taschen 3
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 45 bis 48 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 1143 bis 1219,2 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Verpackungsart Ein Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 30 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (30 Stück)
Länge (angloamerikanisch) 6 ft. 2 Zoll - 6 ft. 4 Zoll