missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ sterilcontainer Primeline - Größe 1/2 (300 x 274 x

Artikelnummer. 15380734
Click to view available options
:
Höhe: 8 Zoll
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15380734

Marke: B Braun™ JN342

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

B Braun™ PrimeLine™ Behälter halber Größe bestehen aus Aluminium und haben einen perforierten Boden und eine Retentionsplatte.

  • Geeignet für die Sterilisation von Geräten
  • Der perforierte Boden und die Rückhalteplatte halten den Inhalt weit über dem Behälterboden
  • Für farbcodierten Deckel mit oder ohne integrierten Filter
  • Leichte Aluminiumkonstruktion
  • Entwickelt mit Griffen
  • Keine hervorstehenden Füße auf Regalen

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Bauweise/Design Solide Wandkonstruktion
Außenhöhe (angloamerikanisch) 8 in.
Eigenschaften Perforierter Boden und Halteplatte
Enthält Griffe
Material Aluminium
Größe 0,5 in.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt